Przejdź do
SML2786
WRG-28
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
DDR2 inhibitor WRG-28, N-Ethyl-4-[[(3-oxo-3H-phenoxazin-7-yl)oxy]methyl]-benzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
379,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCC)c1ccc(cc1)COc2cc3[o]c4c(nc3cc2)cc[c](c4)=O
InChI key
AARVTLIQNGAELZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
WRG-28 is a potent, selective and extracellularly acting allosteric inhibitor of discoidin domain receptor 2 (DDR2) that potently inhibits invasion and migration in mice model of breast cancer. WRG-28 inhibits metastatic breast tumor cell colonization in the lungs.
potent, selective and extracellularly acting allosteric inhibitor of DDR2 that potently inhibits invasion and migration tumor cells
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB1007SAB1305077MABT322
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
clone 484CT5.5.4, crude ascites, buffered aqueous solution
description
clone 2B12.1, from mouse
form
powder
form
-
form
buffered aqueous solution
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to very dark orange
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)