Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 188,00 zł 159,80 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 758,00 zł 644,30 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
159,80 zł
Cena katalogowa188,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C2C(CCCC2)O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H24O2/c1-16(2,3)12-8-10-13(11-9-12)18-15-7-5-4-6-14(15)17/h8-11,14-15,17H,4-7H2,1-3H3
InChI key
FTIXUILRMBSXNS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Postitive allosteric modulator of NPY Y4 receptor
tBPC is a postitive allosteric modulator of the neuropeptide Y (NPY) Y4 receptor, which is predominantly expressed in the gastrointestinal tract and activated most strongly by pancreatic polypeptide (PP). tBPC was shown to potentiate Y4R activity in G-Protein signaling and arrestin3 recruitment and to potentiate the native PP response. tBPC was selective for Y4R over other Neuropeptide Y receptors and showed no effect on the efficacy (Emax) or potency (EC50) of the NPY signal response at the Y1, Y2, or Y5 receptors at 30 μM.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description sublimed |
| form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 99% (sublimed, HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed) | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?