Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 389,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22F4N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1=CN(C2CC2)C(C=C(N3CCN(C(NC4=CC=C(C=C4)C(F)(F)F)=S)CC3)C(F)=C5)=C5C1=O)=O
InChI key
DMUZWIXJZNKJPP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
IMP-1700 is a cell-active and potent inhibitor of bacterial DNA repair that inhibits the bacterial SOS-response to DNA damage. IMP-1700 targets AddAB/RecBCD repair complex and potentiates quinolone antibiotic activity in methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
Inhibitor of bacterial DNA repair
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?