Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 378,00 zł 321,30 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł 1292,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
321,30 zł
Cena katalogowa378,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]1([c](c2c3c([c]1=O)cccc3cc(c2)NC(=O)N)=O)CCN(C)C
InChI
1S/C17H18N4O3/c1-20(2)6-7-21-15(22)12-5-3-4-10-8-11(19-17(18)24)9-13(14(10)12)16(21)23/h3-5,8-9H,6-7H2,1-2H3,(H3,18,19,24)
InChI key
WCKZRLOUKYFJDY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
UNBS5162, an amonafide (naphthalimide) derivative, is a potent antitumor agent that inhibits tumor proliferation, progression and invasiveness. UNBS5162 is a pan-antagonist of CXCL chemokine expression. It appears that UNBS5162 inhibits melanoma progression through inhibition of the AKT/mTOR signaling pathway.
pan-antagonist of CXCL chemokine expression
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?