Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.31
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
CH625 is a potent and selective competitive inhibitor of CYP4X1 that decreases tumor burden, increases survival in glioma intracranial and subcutaneous model in rats. CH625 normalizes tumor vasculature in the C6 and GL261 gliomas through tumor-associated macrophages (TAMs) reprograming and inhibition of VEGF and TGF-β production.
potent and selective competitive inhibitor of CYP4X1 that decreases tumor burden, increases survival in gliomas
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?