Przejdź do
SML2802
ATR-101
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1[[1[4(Dimethylamino)phenyl]cyclopentyl]methyl]3[2,6di(propan2yl)phenyl]urea hydrochloride, ATR 101, ATR101, CI-984, N-[2,6-bis(1-Methylethyl)phenyl]-N-[[1-[4-(dimethylamino)phenyl]cyclopentyl]methyl]urea hydrochloride, Nevanimibe HCl, PD 132301 HCl, PD 132301-02, PD 132301-2, PD132301 HCl, PD132301-02, PD132301-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
482,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H39N3O·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
458.08
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
482,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N(C)(C)c1ccc(cc1)C3(CCCC3)CNC(=O)Nc2c(cccc2C(C)C)C(C)C.[H+]
InChI
1S/C27H39N3O.ClH/c1-19(2)23-10-9-11-24(20(3)4)25(23)29-26(31)28-18-27(16-7-8-17-27)21-12-14-22(15-13-21)30(5)6;/h9-15,19-20H,7-8,16-18H2,1-6H3,(H2,28,29,31);1H
InChI key
SDOOGTHIDFZUNM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATR-101 (PD 132301-02; Nevanimibe HCl) is an orally active, potent and selective acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 1 (ACAT1, SOAT1) inhibtior (IC50 = 52 nM; intestinal microsome from cholesterol-fed rabbits) that reduces plasma cholesterol in both acute (by 77%; 50 mg/kg po.) and chronic (by 80%; 10 mg/kg po.) cholesterol-fed rat models. In addition, ATR-101 is reported to exhibit therapeutic efficacy against adrenocortical carcinoma (ACC), congenital adrenal hyperplasia (CAH), and Cushing′s syndrome (CS).
Orally active, potent and selective acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 1 (ACAT1, SOAT1) inhibtior.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU213731118510CB_10080904
vibrant-m
utr-1
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Atr
description
-
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−196°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)