Przejdź do
SML2806
MALAT1-IN-5
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
5-(4-Methoxyphenyl)-N-[(3-methoxyphenyl)methyl]-1-methyl-1H-imidazol-2-amine, Malat1 inhibitor compound 5, N-(3-Methoxybenzyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-amine, TC SL C5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]1(c(ncc1c3ccc(cc3)OC)NCc2cc(ccc2)OC)C
InChI
1S/C19H21N3O2/c1-22-18(15-7-9-16(23-2)10-8-15)13-21-19(22)20-12-14-5-4-6-17(11-14)24-3/h4-11,13H,12H2,1-3H3,(H,20,21)
InChI key
LCVOJBGSGIOMKF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MALAT1-IN-5 reduces the long noncoding (lnc) RNA metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 (Malat1) level (by 54% in 7 days at 1 μM; MMTV-PyMT tumors organoids) via specific interaction with Malat1 triple-helical configuration of 3′-terminal element for nuclear expression (ENE KD = 2.9 μM under physiologic ionic conditions), but not the homologous 3′-end triple-helix of Neat1 (MENβ) lncRNA. MALAT1-IN-5 decreases MMTV-PyMT organoid branching morphogenesis (by 38% in 7 days at 1 μM) and modulates the levels of Malat1-targeted mRNAs Krt16 & Csn2.
Selective metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 inhibitor that decreases tumor organoid branching and modulates Malat1-targeted mRNAs.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4700609HPA002356
description
≥95% (HPLC)
description
clone TRIM-04, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)