Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł 257,55 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł 1028,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22BrFN2O3S
Masa cząsteczkowa:
469.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
257,55 zł
Cena katalogowa303,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=CC=C(NC(O[C@@H]2C[C@H]([C@@H]3[C@H]4O3)[N+](C)(C)[C@H]4C2)=O)C(C5=CC=CS5)=C1.[Br-]
Biochem/physiol Actions
BS46 is a highly potent and selective muscarinic acetylcholine receptor antagonist that exhibits 33-fold preference for M3R (M3 muscarinic acetylcholine receptor) over M2R. It fully inhibits carbachol-induced inositol monophosphate accumulation as well as ?-arrestin recruitment at M3Rs. BS46 exhibits 100,000-fold selectivity for muscarinic receptors against 21 aminergic and peptidergic GPCRs.
highly potent and selective M3 muscarinic acetylcholine receptor (M3R) antagonist that exhibits 33-fold preference for M3R over M2R
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description affinity isolated antibody, lyophilized powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?