Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 334,00 zł 283,90 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł 1147,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18Cl2N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
283,90 zł
Cena katalogowa334,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1c(ccc(c1)NC(=O)C4(CC4)c3c(cccc3)Cl)Oc2cc(ccc2)Cl
InChI
1S/C22H18Cl2N2O4S/c23-14-4-3-5-16(12-14)30-19-9-8-15(13-20(19)31(25,28)29)26-21(27)22(10-11-22)17-6-1-2-7-18(17)24/h1-9,12-13H,10-11H2,(H,26,27)(H2,25,28,29)
InChI key
JXAOITUGCKTSTF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-207 is a negative control for a potent and selective P2X4 antagonist BAY-1797.
negative control for a potent and selective P2X4 antagonist BAY-1797
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?