Przejdź do
SML2835
SGC-CAMKK2-1N
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Chloro-4-(5-phenylfuro[2,3-b]pyridin-3-yl)benzoic acid, SGC-CAMKK2-1 inactive control, SGC-CAMKK2-1 negative control, YL-36 inactive control, YL-36 negative control
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
662,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12ClNO3
Masa cząsteczkowa:
349.77
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
662,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Inactive analog of and negative control for the potent and selective CaM kinase kinase (CaMKK) inhibitor SGC-CAMKK2-1 (YL-36).
SGC-CAMKK2-1N is an inactive analog of and negative control for the potent and selective CaM kinase kinase (CaMKK) inhibitor SGC-CAMKK2-1 (YL-36). SGC-CAMKK2-1N inhibits CaMKK2 with an IC50 of 27 μM in cell-free assays (IC50 = 30 nM by SGC-CAMKK2-1) and shows no cellular potency.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)