Przejdź do
SML2836
Lixisenatide
≥95% (HPLC), Exendin-4-derived glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) agonist , lyophilized powder
Synonim(y):
(Des-Pro38)-Exendin-4-(Lys)6 amide, AVE0010, HGEGTFTSDLSKQMEEEAVRLFIEWLKNGGPSSGAPPSKKKKKK-NH2, His-Gly-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-Lys-Gln-Met-Glu-Glu-Glu-Ala-Val-Arg-Leu-Phe-Ile-Glu-Trp-Leu-Lys-Asn-Gly-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Ser-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys-NH2, ZP10, ZP10A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C215H347N61O65S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4858.49
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lixisenatide, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Exendin-4-derived glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) agonist with in vivo therapeutic efficacy in animal models of type 2 diabetes.
Lixisenatide (AVE0010, ZP10A) is a C-terminal amidated synthetic glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) agonist peptide whose sequence corresponds to Pro38 deleted exendin-4 with a C-terminal extension by six Lys residues. Lixisenatide exhibits 4-times higher human GLP-1R affinity than GLP-1(7-36) amide and dispalys in vivo therapeutic efficacy in murine and rat models of type 2 diabetes, as well as rat models of dox-induced renal fibrosis, global cerebral I/R injury, abdominal aortic aneurysm (AAA) and Aβ25-35 toxicity.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)