Przejdź do
SML2842
BAY 1125976
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[4-(1-Aminocyclobutyl)phenyl]-3-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxamide, BAY-1125976, BAY1125976
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
377,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
1292,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H21N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21nc(ccc2nc(c1c5ccccc5)c3ccc(cc3)C4(CCC4)N)C(=O)N
InChI
1S/C23H21N5O/c24-22(29)18-11-12-19-26-20(21(28(19)27-18)16-5-2-1-3-6-16)15-7-9-17(10-8-15)23(25)13-4-14-23/h1-3,5-12H,4,13-14,25H2,(H2,24,29)
InChI key
JBGYKRAZYDNCNV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY 1125976 is an orally active, potent and highly selective AKT1/2 allosteric inhibitor (IC50 = 5.2/18 nM with 10 μM ATP, IC50 = 44/36 nM with 2 mM ATP; AKT3 IC50 = 427 nM with 10 μM ATP) that targets a pocket formed by the kinase & PH domain. BAY 1125976 reduces basal AKT T308/S473 phosphorylation (IC50 = 0.9/1.1; KPL-4 cells) and exhibits anti-cancer efficacy in cultures (IC50 = 0.02-10 μM, 23 human cancer lines) and in xenograft models in vivo (25, 50 mg/kg/day or 5, 15, 25 mg/kg bid. po.; mice), including breast cancers (KPL4 PIK3CAH1074R mutant, MCF7, HBCx-2), AKTE17K-driven prostate cancer LAPC-4, and anal cancer AXF 984.
Orally active, potent and highly selective AKT1/2 allosteric inhibitor with anti-cancer efficacy in cultures and in murine xenograft models in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B5681196870196871
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
The BAY 11-7082, also referenced under CAS 19542-67-7, controls the biological activity of TNF-α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
description
InSolution, ≥95%, Selectively and irreversibly inhibits the TNFα-inducible phosphorylation of IκB-α
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble >25 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 200 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
white
color
off-white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)