Przejdź do
SML2855
LY2603618
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-1-[5-Bromo-4-methyl-2-(morpholin-2-ylmethoxy)phenyl]-3-(5-methylpyrazin-2-yl)urea, 1-[5-Bromo-4-methyl-2-(S)-(morpholin-2-ylmethoxy)phenyl]-3-(5-methylpyrazin-2-yl)urea, IC-83, LCI-1, LY 2603618, LY-2603618, Rabusertib
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
377,00 zł
320,45 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22BrN5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
320,45 zł
Cena katalogowa377,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(Br)C=C(NC(NC2=CN=C(C)C=N2)=O)C(OC[C@H]3OCCNC3)=C1
InChI
1S/C18H22BrN5O3/c1-11-5-16(27-10-13-8-20-3-4-26-13)15(6-14(11)19)23-18(25)24-17-9-21-12(2)7-22-17/h5-7,9,13,20H,3-4,8,10H2,1-2H3,(H2,22,23,24,25)/t13-/m0/s1
InChI key
SYYBDNPGDKKJDU-ZDUSSCGKSA-N
Biochem/physiol Actions
LY2603618 (LCI-1) is a potent and selective checkpoint kinase 1 (Chk1) inhibitor (IC50 = 7 nM) that produces a cellular phenotype identical to that reported upon Chk1 depletion by RNAi. LY2603618 prevents doxorubicin-induced Chk1 autophosphorylation (IC50 = 52 nM; HeLa), allowing cells to traverse the G2/M checkpoint and proceed into mitosis with unresolved replicated chromosomes. LY2603618 renders mutant p53, but not wild-type, HT-29 colon cancer cells more sensitive to gemcitabine both in vitro and in mice in vivo.
Potent and selective checkpoint kinase 1 (Chk1) inhibitor that renders mutant p53 cancer cells more sensitive to DNA-damaging agents in vitro and in vivo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)