Przejdź do
SML2872
EIDD-1931
≥98% (HPLC), ribonucleoside analog, powder
Synonim(y):
(oh)4Cyd, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-4-(hydroxyamino)pyrimidin-2(1H)-one, 4-N-HO-Cyd, BHC, EIDD 1931, EIDD 2801 metabolite, EIDD-2801 metabolite, EIDD1931, EIDD2801 metabolite, N4-Hydroxycytidine, N4-OHcyd, N4OHcyd, NHC, beta-D-N4-Hydroxycytidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
1453,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
EIDD-1931, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]2([c](nc(cc2)NO)=O)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C9H13N3O6/c13-3-4-6(14)7(15)8(18-4)12-2-1-5(11-17)10-9(12)16/h1-2,4,6-8,13-15,17H,3H2,(H,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
XCUAIINAJCDIPM-XVFCMESISA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available ribonucleoside analog with broad anti-viral activity (SARS-CoV-2, RSV, IAV, IBV, HCV, pestivirus, EBOV, CHIKV) in cultures and in vivo.
Originally recognized as a powerful mutagen that preferentially induces AT-to-GC transition in microorganisms, EIDD-1931 (NHC, N4-hydroxycytidine) is an orally available ribonucleoside analog with known anti-viral activity against SARS-CoV, SARS-CoV-2, respiratory syncytial virus (RSV), influenza A & B viruses (IAV & IBV), HCV, pestivirus, bovine viral diarrhoea virus (BVDV), Ebola virus (EBOV), Chikungunya virus (CHIKV), venezuelan equine encephalitis virus (VEEV). NHC effectively reduces RSV and IAVs replication in mice, and exhibts efficacy in a guinea pig IAV transmission model in vivo (100 & 400 mg/kg b.i.d. p.o.). Metabolic studies reveal species-dependent plasma stability.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2873SRP0679
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)