Przejdź do
SML2875
DCC-2618
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
DCC 2618, DCC2618, N-(2,5-Difluoro-4-(2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyridin-4-yloxy)phenyl)-N′-phenylcyclopropane-1,1-dicarboxamide, c-Kit-IN-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
360,40 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H21F2N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
489.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
360,40 zł
Cena katalogowa424,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=CC=C1)C2(CC2)C(NC(C=C3F)=C(F)C=C3OC4=CC(C5=CN(C)N=C5)=NC=C4)=O
InChI
1S/C26H21F2N5O3/c1-33-15-16(14-30-33)21-11-18(7-10-29-21)36-23-13-19(27)22(12-20(23)28)32-25(35)26(8-9-26)24(34)31-17-5-3-2-4-6-17/h2-7,10-15H,8-9H2,1H3,(H,31,34)(H,32,35)
InChI key
WWOXKWLDMLMYQY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DCC-2618 is an orally active, potent type II switch pocket (SP) inhibitor against c-KIT (IC50 = 4 nM/WT, 8 nM/V654A, 18 nM/T670I, 5 nM/D816H, 14 nM/D816V) and PDGFR. DCC-2618 locks c-KIT & PDGFR in an inactive conformation and is effective against multiple clinical forms of mutations resistant to type I ATP (catalytic)-site inhibitors Imatinib and Sunitinib. DCC-2618 inhibits cellular c-KIT activation (IC50 = 36 nM/WT, 2 nM/ex 11 del, 7 nM/ex 11 del & V654A, 53 nM/V560D & D820A) and is efficacious against KIT mutants-mediated cancer growth in cultres (IC50 = 2 nM; GIST with KIT D816Y) and in mice in vivo (50 mg/kg b.i.d. p.o.; GIST with KIT delW557K558/Y823D, AML with KIT N822K).
Orally active, potent type II switch pocket (SP) c-KIT & PDGFR inhibitor against multiple clinical forms of mutations resistant to Imatinib and Sunitinib.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2105672
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)