Przejdź do
SML2884
ML184
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[4-(2,3-Dimethylphenyl)piperazine-1-carbonyl]-N,N-dimethyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzenesulfonamide, 3-[[4-(2,3-Dimethylphenyl)-1-piperazinyl]carbonyl]-N,N-dimethyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenesulfonamide, CID 2440433, CID-2440433, CID2440433, ML 184, ML-184
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
377,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
1292,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H34N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(S(=O)(C1=CC(C(N2CCN(C3=C(C(C)=CC=C3)C)CC2)=O)=C(N4CCCC4)C=C1)=O)C
InChI
1S/C25H34N4O3S/c1-19-8-7-9-23(20(19)2)28-14-16-29(17-15-28)25(30)22-18-21(33(31,32)26(3)4)10-11-24(22)27-12-5-6-13-27/h7-11,18H,5-6,12-17H2,1-4H3
InChI key
VRSJAHQGJHDACS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML184 (CID2440433) is a selective G-protein coupled receptor GPR55 (LPIR1) agonist (EC50 = 0.26 μM vs. >32 μM toward GPR35 & CB1/2 by cell-based βarr2 recruitment assay; antagonist IC50 = 15.1, 21.8, >32 μM, respectively, against CB2, CB1, GPR35). ML184 is 18-times more potent than lysophosphatidylinositol in stimulating cellular ERK1/2 phosphorylation (GPR55E- & βarr2-GFP-expressing U2OS cells) and is at least 10-times more potent than CID1792197 or CID1172084 (ML185) in inducing PKCβII translocation (GPR55E- & PKCβII-GFP-expressing HEK293 cells).
Potent and selective G-protein coupled receptor GPR55 (LPIR1) agonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0423SML1340G1546
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
clone GSN149, purified from hybridoma cell culture
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)