Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H33N5O9 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
487.50 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Originally characterized as a "spleen colony-forming units (CFU-S) inhibitor" for its activity against hematopoietic pluripotent stem cell proliferation, Ac-SDKP (Goralatide) is an immunomodulatory and pro-angiogenic tetrapeptide derived from the N-terminal end of thymosin β4 (Tβ4 aa 1-4) via sequential enzymatic actions of meprin-α and prolyl-oligopeptidase (POP), while angiotensin converting enzyme (ACE) mediates Ac-SDKP degradation. In animal heart, kidney and brain injury studies, Ac-SDKP ameliorates end-organ damage by promoting angiogenesis, as well as by reducing inflammation and fibrosis.
Thymosin β4 (Tβ4)-derived immunomodulatory and pro-angiogenic peptide with in vivo anti-inflammatory and anti-fibrotic efficacy.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?