Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 551,00 zł 468,35 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł 1572,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C108H163N27O28 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
2287.61 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
468,35 zł
Cena katalogowa551,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
M871 is a type 2-selective galanin receptor antagonist (GalR2/GalR1 Ki = 13.1/410 nM by competitive binding against 0.1 nM porcine galanin using membranes from CHO expressing respective human receptors; GalR2/GalR1 Ki = 2.5/1.1 nM in case of rat galanin) that potently blocks 10 nM rat galanin-induced inositol phosphate production in human GalR2-expressing CHO cells (by 100% with 0.1, 1 or 10 nM M871). M871 is widely employed in cultures (0.1 nM-2.5 μM) and in mice and rats in vivo via ip., brain region- or other site-specific injections.
Selective galanin receptor type 2 (GalR2) antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form film or powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?