Przejdź do
SML2897
Flomoxef Sodium
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
(6R,7R)-7-[[2-[(Difluoromethyl)thio]acetyl]amino]-3-[[[1-(2-hydroxyethyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-7-methoxy-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monosodium salt, 6315-S Sodium salt, FMOX Sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17F2N6O7S2 · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
518.45
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Flomoxef is a semisynthetic oxacephem antibiotic. Flomoxef exhibit activity against epidermides, streptococci, propionibacteria, and both methicillin-resistant and -susceptible Staphylococcus aureus. Flomoxef appear to be stable to the common plasmid beta-lactamases TEM and SH4V-1 or by the betalactamases of S. aureus or B. fragilis.
semisynthetic oxacephem antibiotic that is stable to the common plasmid beta-lactamases TEM and SH4V-1
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ENAH9A8E36FD
description
≥97% (HPLC)
description
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)