Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 409,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł 1411,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9ClN2O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(ncnc2SCC(=O)O)c(c1Cl)C3CC3
InChI
1S/C11H9ClN2O2S2/c12-10-7(5-1-2-5)8-9(18-10)11(14-4-13-8)17-3-6(15)16/h4-5H,1-3H2,(H,15,16)
InChI key
LJYRIWUQISYYHA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LP-922056 is an orally active, potent and selective NOTUM pectinacetylesterase inhibitor that activates Wnt signaling. LP-922056 stimulates endocortical bone formation in rodents and in humanized NOTUM mouse line.
orally active, potent and selective NOTUM pectinacetylesterase inhibitor that activates Wnt signaling and stimulates bone formation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/L, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to light brown | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?