Przejdź do
SML2906
ERGi-USU
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[2-(2-Thiazolyl)diazenyl]-2-naphthalenol, 1-[2-Thiazolylazo]-2-naphthol, NSC139021, TAN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
248,20 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
248,20 zł
Cena katalogowa292,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint brown to dark red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c(ncc1)N=Nc2c3c(ccc2O)cccc3
InChI
1S/C13H9N3OS/c17-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)12(11)15-16-13-14-7-8-18-13/h1-8,17H
InChI key
IOMXCGDXEUDZAK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ERGi-USU is a selective and potent inhibitor of growth of ERG positive cancer cell lines, while spearing normal prostate or endothelial cells. It potently inhibits growth of ERG positive VCaP xenografts in mice. ERGi-USU is a potent and selective ligand of the ribosomal atypical kinase RIOK2 (right open reading frame (RIO) kinase 2) that induces ribosomal stress.
potent and selective ligand of the ribosomal atypical kinase RIOK2; inhibitor of growth of ERG positive cancer cell lines
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA032022HPA026851SAB1411086
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
faint brown to dark red
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)