Przejdź do
SML2912
UNC4976 Trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Methyl N6-(bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)-N2-(4-(tert-butyl)benzoyl)-L-phenylalanyl-L-alanyl-L-leucyl-N6-methyl-L-lysyl-L-serinate trifluoroacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
428,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H70N6O8 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
847.09 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CO)C(=O)OC)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)c4ccc(cc4)C(C)(C)C)Cc3ccccc3)C)CC(C)C)CCCCN(C1C2CC(C1)CC2)C
InChI key
UKWNWTBRKZUHGX-GKUWNYOMSA-N
Biochem/physiol Actions
UNC4976 is a cell penetrant and potent positive allosteric modulator (PAM) of CBX7 chromodomain of polycomb repressive complex 1 that enhances CBX7 chromodomain affinity for nucleic acids. UNC4976 substantially potentiates the expression of polycomb target genes.
cell penetrant and potent positive allosteric modulator (PAM) of CBX7 chromodomain
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2408SML3277SML2856
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
film
form
lyophilized powder (white)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)