Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł 257,55 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł 1028,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
257,55 zł
Cena katalogowa303,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CC)(CC)c1cc2[o][c](c(cc2cc1)c3nc4c([o]3)cccc4)=O
InChI
1S/C20H18N2O3/c1-3-22(4-2)14-10-9-13-11-15(20(23)25-18(13)12-14)19-21-16-7-5-6-8-17(16)24-19/h5-12H,3-4H2,1-2H3
InChI key
UJOQSHCJYVRZKJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
EMI1 (ChemBridge 5213777) is a call penetrant and potent inhibitor of EGFR signaling in EGFR L858R/T790M/C797S and ex19del/T790M/C797S triple mutants associated with drug-resistant NSCLC. Additionally, EMI1 potently depolymerized interphase microtubules, disrupts spindle formation and induced mitotic block in PC9 EGFR ex19del/T790M/C797S cells. EMI1 exhibits potent anti-proliferative activity against various cancer cell lines.
call penetrant and potent inhibitor of EGFR signaling in EGFR L858R/T790M/C797S triple mutants associated with drug-resistant NSCLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description PRECISIO ®Kinase, recombinant | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description from bovine, ≥90% |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥90% |
| form powder | form frozen liquid | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility 1.4 M NH4OH: soluble 25 mg/mL |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?