Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18ClFN4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.84
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(c(ccc1)Cl)c2nc(c([o]2)Nc3ccc(cc3)C(=O)N4CCOCC4)C(=O)N
InChI
1S/C21H18ClFN4O4/c22-14-2-1-3-15(23)16(14)19-26-17(18(24)28)20(31-19)25-13-6-4-12(5-7-13)21(29)27-8-10-30-11-9-27/h1-7,25H,8-11H2,(H2,24,28)
InChI key
HEDPDFHTQKEORT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, ATP-competitive, TYK2- and JAK1-selective tyrosine kinase inhibitor in vitro and in vivo.
SAR-20347 is an orally active, ATP-competitive, TYK2- and JAK1-selective tyrosine kinase inhibitor (IC50 = 13 nM/TYK2 & 59 nM/JAK1 vs. 0.88 μM/JAK2 & 1.44 μM/JAK3 with 10 μM ATP) that effectively inhibits cellular TYK2- (IL12-induced pSTAT4 IC50 = 107 nM/CD4+ cells, 126 nM/NK-92) and JAK1- (IL6-induced pSTAT3 IC50 = 345 nM/TF-1, 407 nM/CD14+ cells) mediated signaling with little affinity toward 72 other kinases. SAR-20347 suppresses IL22-induced serum amyloid A (by 44%; 50 mg/kg p.o. 30 min prior to 10 μg IL22 i.p.) and alleviates imiquimod-induced psoriasis-like dermatitis (30 min prior and 5 h post daily 62.5 mg 5% imiquimod cream) in mice in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Sema3b |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?