Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 424,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H12Cl4N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
514.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2cc(c(c(c2)Cl)Oc3cnc4c(c3)cccc4)Cl)c1c(cc(cc1)Cl)Cl
InChI
1S/C21H12Cl4N2O3S/c22-13-5-6-20(16(23)8-13)31(28,29)27-14-9-17(24)21(18(25)10-14)30-15-7-12-3-1-2-4-19(12)26-11-15/h1-11,27H
InChI key
NMRWDFUZLLQSBN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
INT131 is a brain penetrant, non-thiazolidinedione, highly potent and selective peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) modulator (SPPARM) that displays anti-diabetic activities. INT131 is a partial, rather than a full agonist of PPARγ, and in clinical trials has shown increased glucose tolerance without the weight gain and cardiovascular side effects seen with some of the full agonist.
Selective PPAR Modulator (SPPARM)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?