Przejdź do
SML2920
Y-39983 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[(1R)-1-Aminoethyl]-N-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl-benzamide dihydrochloride, Y 39983, Y39983
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
377,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
1028,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N4O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +5 to +9°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](C1=CC=C(C(NC2=CC=NC3=C2C=CN3)=O)C=C1)C.Cl.Cl
InChI
1S/C16H16N4O.2ClH/c1-10(17)11-2-4-12(5-3-11)16(21)20-14-7-9-19-15-13(14)6-8-18-15;;/h2-10H,17H2,1H3,(H2,18,19,20,21);2*1H/t10-;;/m1../s1
InChI key
CKFHAVRPVZNMGT-YQFADDPSSA-N
Biochem/physiol Actions
Y-39983 is a potent and selective Rho-kinase (ROCK) inhibitor (IC50s = 3.6 nM). Y-39983 is 10 fold more potent in promoting the outgrowth of neurites in cultured retinal slices and axonal regeneration in crushed optic nerve models than Y-27632. Y-39983 act also as an activator of the neuroprotective Parkin-mediated mitophagy pathway.
potent and selective rho-associated protein kinase (ROCK) inhibitor
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)