Przejdź do
SML2923
ARV-771
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
JQ1-VHL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
642,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H60ClN9O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
986.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
642,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
VH032
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)[C@@H](NC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)COCCCOCCNC(=O)C[C@@H]4N=C(c6c([s]c(c6C)C)[n]7c4nnc7C)c5ccc(cc5)Cl)C(C)(C)C)C)C
InChI
1S/C49H60ClN9O7S2/c1-27-30(4)68-48-41(27)42(33-14-16-35(50)17-15-33)54-37(45-57-56-31(5)59(45)48)23-39(61)51-18-21-65-19-9-20-66-25-40(62)55-44(49(6,7)8)47(64)58-24-36(60)22-38(58)46(63)53-28(2)32-10-12-34(13-11-32)43-29(3)52-26-67-43/h10-17,26,28,36-38,4
InChI key
PQOGZKGXGLHDGS-QQRWPDCKSA-N
Biochem/physiol Actions
A cell-permeable BET proteins degrader that inhibits castrate-resistent prostate cancer growth both in vitro and in vivo by downregulating AR and c-Myc levels.
ARV-771 is a bromodomain and extraterminal (BET) proteins degrader with a HIF-1?-derived von Hippel–Landau (VHL) E3 ligase-binding hydroxyproline and a BET-binding triazolo-diazepine acetamide. ARV-771 induces BET proteins degradation in castrate-resistent prostate cancer (CRPC) cultures (BRD2/3/4 DC50 <5 nM; 22Rv1, VCaP & LnCaP95) and reduces downstream c-Myc transcription with 10-500-fold higher potency than JQ-1, OTX015, and dBET1. ARV-771, but not JQ-1 or OTX015, effectively downregulates CRPC androgen receptor (30-300 nM) and causes CRPC tumor growth retardation/regression in mice in vivo (30 mg/kg s.c.; 22Rv1 and VCaP).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3423SML3227
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
(Powder or Lyophilized powder or film or oil)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
colorless to brown-yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)