Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 424,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H31NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.93
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N3(C[C@@H](CC3)O)[C@H]1[C@@H](CCCC1)OCCc2cc(c(cc2)OC)OC
InChI
1S/C20H31NO4.ClH/c1-23-19-8-7-15(13-20(19)24-2)10-12-25-18-6-4-3-5-17(18)21-11-9-16(22)14-21;/h7-8,13,16-18,22H,3-6,9-12,14H2,1-2H3;1H/t16-,17-,18-;/m1./s1
InChI key
JMHYCBFEEFHTMK-IIUXMCBISA-N
Biochem/physiol Actions
Anti-arrhythmic that exerts anti-fibrillatory efficacy via potential- & rate-dependent Nav1.5 (SCN5A) as well as atrial-selective Kv1.5 (KCNA5) blockade in vivo.
Vernakalant is a multiple ion channel blocker that exerts in vivo anti-fibrillatory (anti-arrhythmic) efficacy (ED50 = 1.5 μmol/kg/min iv. against ischemia-induced arrhythmias in rats) via atrial-selective Kv1.5 blockage (hKv1.5/rKv4.2/rKv4.3 IC50 = 13/38/30 μM at 1Hz & -80 to 60 mV in 200 (Kv1.5) or 400 (Kv4) msec) as well as potential- and rate-dependent Nav1.5 blockade (inward Na current INa IC50 = 9 μM/20 Hz & -80 mV, 31 μM/1Hz & -60 mV, 107 μM/1Hz & -120 mV using HEK hNav1.5 cells).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?