Przejdź do
SML2940
ML417
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1H-Indol-2-yl)(4-(2-(4-methoxyphenoxy)ethyl)piperazin-1-yl)methanone, Methanone, 1H-indol-2-yl[4-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
339,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2(CCN(CC2)C(=O)c3[nH]c4c(c3)cccc4)CCOc1ccc(cc1)OC
InChI key
HAZPAMUWUHDPDA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML417 is a blood-brain barrier permeable, potent and highly selective agonist of D3 dopamine receptor (D3R) with very limited cross-reactivity at other GPCRs. ML417 potently induces G-protein activation, D3R-mediated b-arrestin translocation and pERK phosphorylation. It does not activate other dopamine receptors. ML417 protect D3R-expressing dopaminergic neurons from 6-OHDA induced cell death.
blood-brain barrier permeable, potent and highly selective agonist of D3 dopamine receptor (D3R)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)