Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 394,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H36N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
394,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(C(C)C)=C2C(C=CC(C3=NC(N[C@H]4CC[C@H](NC5CCOCC5)CC4)=NC=C3)=C2)=N1
InChI
1S/C26H36N6O/c1-17(2)25-22-16-18(4-9-24(22)31-32(25)3)23-10-13-27-26(30-23)29-20-7-5-19(6-8-20)28-21-11-14-33-15-12-21/h4,9-10,13,16-17,19-21,28H,5-8,11-12,14-15H2,1-3H3,(H,27,29,30)/t19-,20-
InChI key
LHIUZPIDLZYPRL-MXVIHJGJSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP-competitive, potent and reversible CDK9/4/8, DYRK2, FLT3-D835Y inhibitor with anticancer efficacy in vitro and in vivo.
LY2857785 is an ATP-competitive, potent and reversible CDK9/4/8 (IC50 =11 nM/CDK9-CycT, 12 nM/CDK4-CycD1, 16 nM/CDK8-CycC), DYRK2 (IC50 = 44 nM) and FLT3-D835Y (IC50 = 23 nM) inhibitor that significantly reduces cellular RNAP II CTD phosphorylation (U2OS pSer2/pSer5 IC50 =89/42 nM) with good selectivity over a panel of 109 kinase constructs (IC50 = 0.1-1μM/wt FLT3, CDK1/2/3/5/7, PIM1/2; >1 μM/100 kinases). LY2857785 exhibits antiproliferation efficacy in a wide-range cancer cultures (IC50 ∼30 nM-1 μM), and causes AML MV-4-11 xenograft tumor regression in rats (3-9 mg/kg, i.v. infusion Q5Dx5) and mice (8-10 mg/kg, i.v. bolus Q3Dx5) in vivo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?