Przejdź do
SML2945
SGC-STK17B-1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-((6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)thio)acetic acid, 2-(6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylthio)acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10N2O2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)CSC1=C2C(C=C(C3=CC4=CC=CC=C4S3)S2)=NC=N1
InChI key
BNYXRPMABDQJJR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SGC-STK17B-1 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of STK17B/DRAK2 kinase.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of STK17B/DRAK2 kinase
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)