Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 379,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H37N5O5S·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
604.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N4CCN(CC4)CCO)c1cc(c(cc1)OCCC)c2[nH][c](c3[n](cc(c3n2)CCC)CC)=O.Cl.Cl
InChI
1S/C26H37N5O5S.2ClH/c1-4-7-19-18-30(6-3)24-23(19)27-25(28-26(24)33)21-17-20(8-9-22(21)36-16-5-2)37(34,35)31-12-10-29(11-13-31)14-15-32;;/h8-9,17-18,32H,4-7,10-16H2,1-3H3,(H,27,28,33);2*1H
InChI key
CKPHITUXXABKDL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mirodenafil (SK3530) is an orally active, highly potent and selective phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitor (IC50 = 338 pM). with therapeutic efficacy in various ED models in vivo. Comparing to sildenafil, mirodenafil shows ~10-times higher PDE5 selectivity in vitro and remains longer in the plasma and corpus cavernosum following oral dosing at 40 mg/kg in rats in vivo.
Orally active, highly potent and selective phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitor with ED therapeutic efficacy in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?