Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 428,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H26F3N7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
501.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc3ccc(cc3)Oc4n[c]([nH]cc4)=N)CN2CCN(CC2)C
InChI
1S/C24H26F3N7O2/c1-33-10-12-34(13-11-33)15-16-2-3-18(14-20(16)24(25,26)27)31-23(35)30-17-4-6-19(7-5-17)36-21-8-9-29-22(28)32-21/h2-9,14H,10-13,15H2,1H3,(H2,28,29,32)(H2,30,31,35)
InChI key
PWDLXPJQFNVTNL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP site-binding, cyclin-competitive, type II CDK2 inhibitor that selectively targets the DFG-out conformation.
K03861 is an ATP site-binding, cyclin-competitive, type II CDK2 inhibitor that selectively targets and locks the kinase in its inactive DFG-out conformation (CDK2 Kd = 50 nM, DFG-out stabilizing CDK2-C118L/A144C mutant Kd = 9.7 nM without vs. 134.1 nM with bound cycB; CDK2-C118L/A144C-cycA IC50 = 0.8 μM), rendering it incompatible for cyclin bining. K03861 selectively inhibits CDK2-C118L/A144C over CycA-bound wt CDK2 by in vitro kinase assay (IC50 = 0.8 vs. >10 μM) and inhibits the proliferation of immortalized multipotent otic progenitor (iMOP) murine cell line (by 81% and 92%, resepectively, at 0.1 and 1.0 μM).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?