Przejdź do
SML2978
d9A-2
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(14-{[2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-4-yl]amino}-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-yl)-4′-fluoro-3′-methyl-2-[4-(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)piperidin-1-yl]-[1,1′-biphenyl]-4-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H54FN7O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
867.96
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCC1N2C(C(C=CC=C3NCCOCCOCCOCCOCCNC(C4=CC(N5CCC(C6=C(C)N=CN6)CC5)=C(C7=CC=C(F)C(C)=C7)C=C4)=O)=C3C2=O)=O)NC1=O
InChI key
WMBSSRAFHKGIRA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
d9A-2 is a potent degrader (PROTAC) of the solute carrier SLC9A1 impairs recovery from acid load and is potently cytotoxic to multiple cancer cell lines. Also, d9A-2 incites degradation of some SLC9 members including closely related SLC9A2 and SLC9A4, distant SLC9A7 and SLC9B1. d9A-2 comprise w9A ligand binding to SLC9A1 and the phthalimide-based CRBN binder.
potent degrader (PROTAC) of the solute carrier SLC9A1
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU186521HPA052891EMU083561
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Slc9a2
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
targeting mouse Slc9a1
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)