Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 947,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H80N7O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
959.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film or powder
947,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film or powder
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(N[C@@H](CC(C)C)/C=C/[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(N2CCC[C@H]2C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](CCCNC(OCC3=CC=CC=C3)=O)C(NC4CC(C)(N([O])C(C)(C4)C)C)=O)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C53H80N7O9/c1-35(2)30-40(56-50(66)69-51(5,6)7)27-26-39(31-37-20-14-12-15-21-37)48(64)59-29-19-25-43(59)46(62)58-44(36(3)4)47(63)57-42(24-18-28-54-49(65)68-34-38-22-16-13-17-23-38)45(61)55-41-32-52(8,9)60(67)53(10,11)33-41/h12-17,20-23,26-27,35-36,39-44
InChI key
VDQKIDYOPUMJGQ-VQPCLXHQSA-N
Biochem/physiol Actions
Mitochondrial-targeted reactive oxygen species (ROS)-scavenging gramicidin S (GS)-nitroxide with in vitro and in vivo efficacy against damage by oxidative stress.
XJB-5-131 is a mitochrondria-targeted electron-/reactive oxygen species (ROS)-scavenging GS-nitroxide composed of 4-amino-TEMPO and the gramicidin S (GS)-derived peptide Boc-Leu-Ψ[€-CH=CH]-D-Phe-Pro-Val-Orn(Cbz). XJB-5-131 offers 39-fold greater anti-ferroptotic efficacy than JP4-039 in HT-1080 cultures (100% viability with 200 nM XJB-5-131 against ferroptosis induction by 10 μM FINO2) and is a widely employed mitochondrial antioxidant both in cultures (typical range: 40 nM-2 μM) and in animal dissease models in vivo (e.g. 2 mg/kg via ip.or iv.; mice & rats).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?