Przejdź do
SML2993
JH-RE-06
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
8-Chloro-2-[(2,4-dichlorophenyl)amino]-3-(3-methyl-1-oxobutyl)-5-nitro-4(1H)-quinolinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
527,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16Cl3N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.72
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)Nc2[nH]c3c([c](c2C(=O)CC(C)C)=O)c(ccc3Cl)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C20H16Cl3N3O4/c1-9(2)7-15(27)17-19(28)16-14(26(29)30)6-4-11(22)18(16)25-20(17)24-13-5-3-10(21)8-12(13)23/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,24,25,28)
InChI key
LRTXIQCBQIKIOH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JH-RE-06 is a potent and selective inhibitor of REV1-REV7 interaction that induces REV1 dimerization blocking the REV1-REV7 interaction and POL ϲ recruitment. JH-RE-06 potently inhibits translesion synthesis (TLS) and augments cisplatin effectiveness in cultured human and mouse cell lines. It improves effectiveness of cisplatin in A375 tumor xenograft mouse model.
potent and selective inhibitor of REV1-REV7 interaction blocking the REV1-REV7 interaction and POL ϲ recruitment
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU041541HPA008881ZRB2256
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Rev1
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
form
powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)