Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 527,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18FN3O2S · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.39 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Ripasudil Hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c2c(cnc1)cccc2[S](=O)(=O)N3[C@H](CNCCC3)C
InChI
1S/C15H18FN3O2S/c1-11-8-17-6-3-7-19(11)22(20,21)14-5-2-4-12-9-18-10-13(16)15(12)14/h2,4-5,9-11,17H,3,6-8H2,1H3/t11-/m0/s1
InChI key
QSKQVZWVLOIIEV-NSHDSACASA-N
Biochem/physiol Actions
A potent and selective rho-associated protein kinase (ROCK) inhibitor with in vivo intraocular pressure (IOP) reducing efficacy.
Ripasudil (K-115) is a more potent and selective rho-associated protein kinase (ROCK) inhibitor (IC50 = 51 nM/ROCK1, 19 nM/ROCK2, 2.1 μM/PKACα, 27 μM/PKC, and 0.37 μM/CaMKII?) than Y-27632 and HA-1077 (Fasudil). Ripasudil demonstrates in vivo efficacy in reducing intraocular pressure (IOP) by stimulating aqueous humour drainage through the trabecular meshwork.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid | description - |
| form powder | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: >5 mg/mL | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?