Przejdź do
SML3011
MG149
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(4-Heptylphenethyl)-6-hydroxybenzoic acid, 2-[2-(4-Heptylphenyl)ethyl]-6-hydroxybenzoic acid, MG 149
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
630,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(CCC2=CC=C(C=C2)CCCCCCC)=CC=C1)C(O)=O
InChI
1S/C22H28O3/c1-2-3-4-5-6-8-17-11-13-18(14-12-17)15-16-19-9-7-10-20(23)21(19)22(24)25/h7,9-14,23H,2-6,8,15-16H2,1H3,(H,24,25)
InChI key
WBHQYBZRTAEHRR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MG149 is cell-permeable anacardic acid analog that displays higher selectivity towards MYST type HATs (IC50 = 47 and 74 μM against MOF and Tip60; Ki for KAT8 = 39 μM) over p300 and PCAF (IC50 > 200 and >> 200 uM). Tip60 inhibition is shown to be Ac-CoA competitive and histone substrate non-competitive and KAT8 inhibition is Ac-CoA uncompetitive. MG149 treatment lowers histone acetylation levels and cellular proliferation rate, induces apoptosis and dose-dependently alters pro-inflammatory cytokines/chemokines expression. Enhances JQ1-induced HIV latency reversal, suppresses NOX transcription and ameliorates ROS levels.
cell-permeable anacardic acid analog that displays higher selectivity towards MYST type HATs over p300 and PCAF
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)