Merck
SML3014
KL101
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(2-(2,4-Dimethylphenyl)-2,6-dihydro-4H-thieno[3,4-c]pyrazol-3-yl)-3,4-dimethyl-benzamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(C(NC2=C(CSC3)C3=NN2C4=C(C)C=C(C)C=C4)=O)C=C1C
InChI
1S/C22H23N3OS/c1-13-5-8-20(16(4)9-13)25-21(18-11-27-12-19(18)24-25)23-22(26)17-7-6-14(2)15(3)10-17/h5-10H,11-12H2,1-4H3,(H,23,26)
InChI key
FJKKXWLUKJOWNU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KL101 is a circadian clock modulator that lengthens a circadian period in cells and tissues. It selectively stabilizes CRY1 through interaction with FAD-binding pocket. KL101 strongly enhanced brown adipocyte differentiation in culture. KL101 showed no or only minor effects on CKIδ, CKIα and CK2 activities in vitro.
circadian clock modulator that selectively stabilizes CRY1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)