Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 404,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20ClN3O3 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.85
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl/C(C1=CC=C[N+]([O-])=C1)=N\OC[C@@H](CN2CCCCC2)O.O=C(O)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C14H20ClN3O3.C4H4O4/c15-14(12-5-4-8-18(20)9-12)16-21-11-13(19)10-17-6-2-1-3-7-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,13,19H,1-3,6-7,10-11H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t13-;/m1./s1
InChI key
OHUSJUJCPWMZKR-FEGZNKODSA-N
Biochem/physiol Actions
Arimoclomol is an orally available, CNS-penetrant coinducer of heat shock proteins (HSPs), notably HSP70, that exhibits in vivo efficay in disease models of diabetes, Gaucher disease (GD), sporadic inclusion body myositis (sIBM), and neurological disorders, including amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and Niemann-Pick disease type C1 (NPC1). Note: arimoclomol maleate and citrate salt forms are known as BRX-220 and BRX-345, respectively.
Orally available, CNS-penetrant coinducer of heat shock proteins (HSPs), notably HSP70 (HSP72), with in vivo ALS, GD, NPC1, and sIBM therapeutic efficacy.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?