Przejdź do
SML3018
TH1834
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(5-(4-((Phenethyl(4-(4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenoxy)butyl)amino)methyl)phenyl)-2H-tetrazol-2-yl)acetic acid dihydrochloride, 2H-Tetrazole-2-acetic acid, 5-[4-[[(2-phenylethyl)[4-[4-(1-pyrrolidinylmethyl)phenoxy]butyl]amino]methyl]phenyl]-, hydrochloride (1:2), TIP60i
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
630,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H40N6O3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
641.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)CN1N=C(C2=CC=C(CN(CCC3=CC=CC=C3)CCCCOC4=CC=C(CN5CCCC5)C=C4)C=C2)N=N1.[H]Cl.[H]Cl
InChI key
HYXIFSOROZPMMU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and selective HAT Tip60 inhibitor
TH1834 is a cell penetrant, potent and selective histone acetyltransferase (HAT) Tip60 inhibitor that interact with active binding pocket of Tip60. TH1834 induces apoptosis and increased unrepaired DNA damage in breast and prostate cancer cell lines but not control MCF10A cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ENAH9C3AFE19
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)