Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H26ClF4N3O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
672.11
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -120 to -100°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(CCC1(C2=C(N3S(C4=CC=C(F)C=C4)(=O)=O)C=CC(C(NCC5=C(Cl)C=C(C(F)(F)F)C=N5)=O)=C2)[C@@H]3C6CC6)(CC1)=O
InChI
1S/C29H26ClF4N3O5S2/c30-23-14-19(29(32,33)34)15-35-24(23)16-36-27(38)18-3-8-25-22(13-18)28(9-11-43(39,40)12-10-28)26(17-1-2-17)37(25)44(41,42)21-6-4-20(31)5-7-21/h3-8,13-15,17,26H,1-2,9-12,16H2,(H,36,38)/t26-/m0/s1
InChI key
PZGSYNNVPNLHQG-SANMLTNESA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-784 jest dostępnym doustnie, nietoksycznym, silnym i selektywnym antagonistą ludzkiego receptora hormonu uwalniającego gonadotropinę [hGnRH-R], który jest silnie aktywny u innych gatunków, w tym u psów i małp cynomolgus. Częściowo obniża poziom hormonu luteinizującego w osoczu u ludzi. BAY-784 wykazuje korzystny metabolizm leków i profil farmakokinetyczny (DMPK), dzięki czemu nadaje się do badań in vivo.
dostępny doustnie, nietoksyczny, silny i selektywny antagonista ludzkiego receptora hormonu uwalniającego gonadotropinę [hGnRH-R].
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?