Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 508,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H33N7O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
515.61
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C[C@@H](NC(N1CC(C(NC(C2=CC=C(NC(C=C)=O)C=C2)=O)=NN3)=C3C1(C)C)=O)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C28H33N7O3/c1-6-23(36)29-20-14-12-19(13-15-20)26(37)31-25-21-16-35(28(2,3)24(21)32-33-25)27(38)30-22(17-34(4)5)18-10-8-7-9-11-18/h6-15,22H,1,16-17H2,2-5H3,(H,29,36)(H,30,38)(H2,31,32,33,37)/t22-/m1/s1
InChI key
KPABJHHKKJIDGX-JOCHJYFZSA-N
Biochem/physiol Actions
YKL-5-124 is a potent and highly selective covalent inhibitor of cyclin-dependent kinase 7 (CDK7) that induces cell cycle arrest at the G1/S transition.
potent and highly selective covalent inhibitor of cyclin-dependent kinase 7 (CDK7)
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color , Faint yellow to yellow-brown |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?