Przejdź do
SML3040
ZnDA-1H
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(3-(Bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)-2-oxo-7,8-dihydro-2H-pyrano[3,2-g]quinolin-9(6H)-yl)-N-(2-(2-((6-chlorohexyl)oxy)ethoxy)ethyl)butanamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H48ClN5O5
Masa cząsteczkowa:
690.27
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
ZnDA-1H is a highly selective fluorescent probe for Zn2+ that exhibits a reversible fluorescence response toward labile Zn2+ in various intracellular organelles, including the nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, and Golgi apparatus in live cells. ZnDA-1H is not susceptible to intracellular pH variation
highly selective fluorescent probe for Zn2+ that exhibits a reversible fluorescence response toward labile Zn2+ in various intracellular organelles
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)