Przejdź do
SML3045
XL177B
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-N-(4-benzyl-5-(4-hydroxy-4-((7-(3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanamido)-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)methyl)piperidin-1-yl)-5-oxopentyl)-9-chloro-5,6,7,8-tetrahydroacridine-3-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H57ClN8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
861.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(CC2(O)CCN(C([C@@H](CC3=CC=CC=C3)CCCNC(C4=CC(N=C(CCCC5)C5=C6Cl)=C6C=C4)=O)=O)CC2)C=NC7=CC(NC(CCN8CCN(C)CC8)=O)=CC=C71
InChI key
UYJWYMWIVMCGQZ-PGUFJCEWSA-N
Biochem/physiol Actions
XL177B is a negative enantiomeric control for a cell penetrant, potent and highly selective covalent inhibitor of the deubiquitinating enzyme USP7 XL177A.
negative enantiomeric control for a cell penetrant, potent and highly selective covalent inhibitor of the USP7 XL177A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)