Przejdź do
SML3062
BSJ-04-122-R
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(2-((5-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)propionamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14ClN5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CNC2=NC=NC(NC3=CC=CC=C3NC(CC)=O)=C21
InChI
1S/C15H14ClN5O/c1-2-12(22)20-10-5-3-4-6-11(10)21-15-13-9(16)7-17-14(13)18-8-19-15/h3-8H,2H2,1H3,(H,20,22)(H2,17,18,19,21)
InChI key
XWBFUHLMYSMDTN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BSJ-04-122-R is a reversible control for a potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 BSJ-04-122. BSJ-04-122-R des not inhibit JNK phosphorylation.
reversible control for a potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 BSJ-04-122
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)