Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 446,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCN1CCC(C2=CC(S(C)(=O)=O)=CC=C2)CC1
InChI
1S/C15H23NO2S/c1-3-9-16-10-7-13(8-11-16)14-5-4-6-15(12-14)19(2,17)18/h4-6,12-13H,3,7-11H2,1-2H3
InChI key
YGKUEOZJFIXDGI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pridopidine (ACR16) is orally available, highly selective and potent Sigma-1 Receptor (S1R) agonist that exhibit potent neuroprotective activities. At higher doses pridopidine targets other receptors including dopamine D3, adrenergic α2C and serotoninergic 5-HT1A.
orally available, highly selective and potent Sigma-1 Receptor (S1R) agonist that exhibit potent neuroprotective activities
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description meets USP testing specifications | description VETRANAL®, analytical standard |
| form powder | form crystalline | form crystalline | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay 97.5-102.0% dry basis | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?