Przejdź do
SML3068
PSEM308 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Methyl-3,4,14-triazapentacyclo[12.2.2.14,7.02,13.011,19]nonadeca-2,7(19),8,10-tetraene hydrochloride, 5-Methyl-5,8,9,10,11a,12-hexahydro-4H-8,11-ethanopyrido[3′,2′:3,4]diazepino[6,7,1-hi]indole hydrochloride, PSEM 308 hydrochloride, PSEM308 hydrochloride, Pharmacologically selective effector molecule 308, hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21N3 · HCl
Masa cząsteczkowa:
303.83
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1CC2=CC=CC3=C2N1N=C(C4CCN5CC4)C5C3.Cl
Biochem/physiol Actions
PSEM agonist for chimeric ligand-gated ion channel pores with nAChR ?7 LBD L141F or L141F/Y115F mutant (PSAM) in vitro and in vivo.
SEM308 is a pharmacologically selective effector molecule (PSEM) that acts as a selective agonist in vitro and in vivo for chimeric pharmacologically selective actuator modules (PSAMs) composed of nAChR α7 ligand-binding domain (LBD) with L141F or L141F/Y115F mutation fused to the ion pore domain (IPD) of a ligand-gated ion channel (LGIC), including glycine receptor (PSAML141F-GlyR & PSAML141F/Y115F-GlyR) and 5-HT3 (PSAML141F/Y115F-5-HT3).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)