Przejdź do
SML3079
Ponalrestat
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(4-Bromo-2-fluorophenyl)methyl]-3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazineacetic acid, ICI 128436, MK538
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12BrFN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CC(C1=CC=CC=C1C2=O)=NN2CC3=CC=C(C=C3F)Br)=O
InChI
1S/C17H12BrFN2O3/c18-11-6-5-10(14(19)7-11)9-21-17(24)13-4-2-1-3-12(13)15(20-21)8-16(22)23/h1-7H,8-9H2,(H,22,23)
InChI key
LKBFFDOJUKLQNY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ponalrestat is an orally available, potent and specific inhibitor of aldehyde reductase 2 (ALR2) that blocks the conversion of glucose to sorbitol. Ponalrestat promotes root elongation through the inhibition of the flavin monooxygenase YUCCA in Arabidopsis.
orally available, potent and specific inhibitor of aldehyde reductase 2 (ALR2)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)