Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 395,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H38F4N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
666.77
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Darapladib, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N=C(SCC2=CC=C(F)C=C2)N(CC(N(CCN(CC)CC)CC3=CC=C(C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)C=C3)=O)C5=C1CCC5
InChI
1S/C36H38F4N4O2S/c1-3-42(4-2)20-21-43(22-25-8-12-27(13-9-25)28-14-16-29(17-15-28)36(38,39)40)33(45)23-44-32-7-5-6-31(32)34(46)41-35(44)47-24-26-10-18-30(37)19-11-26/h8-19H,3-7,20-24H2,1-2H3
InChI key
WDPFJWLDPVQCAJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Darapladib (SB-480848) is an orally active and highly potent lipoprotein associated phospholipase A2 inhibitor (rhLp-PLA2 IC50 = 0.25 nM) with little interaction with cytochrome P450 enzymes (3A4 & 2D6 IC50 >26 μM). Darapladib effectively inhibits plasma Lp-PLA2 activtiy ex vivo (by 60% at 10 nM in human plasma & by 79% at 100 nM in Watanabe hereditable hyperlipidaemic (WHHL) rabbit plasma) and in vivo (by 95% & 91%, respectively, 3 & 5 hrs post 10 mg/kg WHHL rabbits via p.o.).
Orally active and highly potent lipoprotein associated phospholipase A2 inhibitor (Lp-PLA2 ) with little interaction with cytochrome P450 enzymes.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?